Eau
Flacon Verre, 1.000 mL
N° de catalogue MOBO17012-5200
Marketsource
Fournisseur:   MO BIO
Eau
N° de catalogue MOBO17012-5200
Fournisseur:  MO BIO
Marketsource
Numéro CAS:  7732-18-5
Eau
Flacon Verre, 1.000 mL
Numéro CAS:  7732-18-5
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Hydrogen oxide
  • Numéro CAS:7732-18-5
  • Formule:H₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011332
  • Poids moléculaire:18.02 g/mol
  • Index Merck:13,10098
  • Point d'ébullition:100 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:0 °C
  • Densité:1 g/cm³ (4 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-791-2
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1.000 mL
Spécifications