Sodium métaperiodate
Sodium métaperiodate
100
N° de catalogue HACH98499
Oxydant
Fournisseur:   Hach
Sodium métaperiodate
N° de catalogue HACH98499
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  7790-28-5
Sodium métaperiodate
100
Numéro CAS:  7790-28-5
Prix
SFr. 116.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Synonymes:  Sodium metaperiodate
  • Numéro CAS:7790-28-5
  • Formule:NaIO₄
  • Numéro MDL:MFCD00003534
  • Poids moléculaire:213.89 g/mol
  • Index Merck:13,08714
  • Point d'ébullition:300 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:175 °C
  • Densité:3,87 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:232-197-6
  • UN:1479
  • ADR:5.1,II
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100