Sodium métaperiodate
1
N° de catalogue HACH2107769
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Sodium metaperiodate
- Numéro CAS:7790-28-5
- Formule:NaIO₄
- Numéro MDL:MFCD00003534
- Poids moléculaire:213.89 g/mol
- Index Merck:13,08714
- Point d'ébullition:300 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:175 °C
- Densité:3,87 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:232-197-6
- UN:1479
- ADR:5.1,II
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1