Sodium iodure, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
N° de catalogue 1.06519.0100
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:100 g
- Seq:3401
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Solubility:1793 g/l (20 °C)
- Melting Point:662 °C
- Molar Mass:149.89 g/mol
- Bulk Density:1500 - 2000 kg/m3
- Boiling Point:1304 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:1.3 hPa (767 °C)
- Density:3.67 g/cm3 (20 °C)
- pH:6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
- Hazard Class:9
- Hazard Class Description:Miscellaneous Hazardous Material
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:149.89 g/mol
Index Merck:13,08705
Point d'ébullition:1300 °C (1013 hPa)
Point de fusion:662 °C
Densité:3.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-679-3
UN:3077
ADR:9,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS08
:GHS09
Numéro CAS:7681-82-5
Formule:NaI
Numéro MDL:MFCD00003532