Potassium iodure
Glass bottle for solids, 500 g
Fournisseur: PanReac AppliChem
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Dipotassium diiodide, Kali iodide
- Numéro CAS:7681-11-0
- Formule:Kl
- Numéro MDL:MFCD00011405
- Poids moléculaire:166 g/mol
- Index Merck:13,07727
- Point d'ébullition:1330 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:686 °C
- Densité:3,13 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-659-4
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 g