Potassium chromate en solution aqueuse
Flacon Verre, 500 mL
Fournisseur: Hach
Potassium chromate en solution aqueuse
N° de catalogue HACH16649H
Fournisseur: Hach
Numéro CAS: 7789-00-6
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:7789-00-6
- Formule:K₂CrO₄
- Numéro MDL:MFCD00011368
- Poids moléculaire:194.19 g/mol
- Index Merck:12,07784
- Point de fusion:985 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:232-140-5
- UN:3287
- ADR:6.1,III
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL