Potassium chlorure
 :   EUROCLONE
Potassium chlorure
 :  EUROCLONE
Potassium chlorure
 :  Potassiumchloride
  •  :7447-40-7
  •  :KCl
  •  :MFCD00011360
  •  :74.55 g/mol
  •  :14,07621
  •  :1420 °C (1013 hPa)
  •  :773 °C
  •  :1,98 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :231-211-8