Césium chlorure
Glass bottle for solids, 1 kg
N° de catalogue A1098.1000
Fournisseur:   PanReac AppliChem
Césium chlorure
N° de catalogue A1098.1000
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  7647-17-8
Césium chlorure
Glass bottle for solids, 1 kg
Numéro CAS:  7647-17-8
Prix
SFr. 1’700.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Cesium Chloride
  • Numéro CAS:7647-17-8
  • Formule:CsCl
  • Numéro MDL:MFCD00010955
  • Poids moléculaire:168.36 g/mol
  • Index Merck:13,02021
  • Point d'ébullition:1303 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:646 °C
  • Densité:3,7808 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-600-2
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 kg
Spécifications