Sampling pumps, BOLA
Sampling pumps, BOLA
Pompe d'échantillonnage, avec filetage GL 45, pour bouteilles de 100 - 2000 litres, PP/PTFE, 50 ml/stroke, 6 mm
N° de catalogue BOHLA124-16
Fournisseur:   Bohlender
Sampling pumps, BOLA
N° de catalogue BOHLA124-16
Fournisseur:  Bohlender
Sampling pumps, BOLA
Sampling pumps, BOLA
Pompe d'échantillonnage, avec filetage GL 45, pour bouteilles de 100 - 2000 litres, PP/PTFE, 50 ml/stroke, 6 mm
Prix
SFr. 326.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sampling pump is made up of PP and PTFE.
  • Compact construction and easy handling
  • Quick and low-risk pumping of ultrapure liquids
  • Ergonomic and usable anywhere
  • Universal chemical resistance
A pull on the ball handle produces a slight vacuum in the sampling bottle. Due to this vacuum, the sample is sucked into the sampling bottle.
Glass bottles and plastic bottles with a GL 45 thread can be used as sampling bottles.
Applicable for pumping liquids from sources that are not easily accessible; also, suitable for liquids with a high viscosity like oils.
Informations de livraison: Supplied with tubing outer Ø (6 mm), PTFE tubing (2 m).
Spécifications
  • Débit:
    50 ml/stroke
  • Désignation:
    Pompe d'échantillonnage, avec filetage GL 45, pour bouteilles de 100 - 2000 litres
  • Matière:
    PP/PTFE
  • Ø tube:
    6 mm