ContactUsLinkComponent
Lithium bromure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Irritant
Lithium bromure ≥99%, GPR RECTAPUR®
N° de catalogue 25002.266
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Irritant
Lithium bromure ≥99%, GPR RECTAPUR®
N° de catalogue 25002.266
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    500 g
  • Seq:
    3645
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    Min. 99 %
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.04 %
  • Fe (Iron):
    Max. 50 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 0.1 %
  • Ba (Barium):
    Max. 0.02 %
  • Ca (Calcium):
    Max. 100 ppm
  • K (Potassium):
    Max. 0.02 %
  • Mg (Magnesium):
    Max. 10 ppm
  • Na (Sodium):
    Max. 0.2 %
  • Pb (Lead):
    Max. 10 ppm
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :86.84 g/mol
Index Merck:13,05548
Point d'ébullition:1265 °C (1013 hPa)
Point de fusion:550 °C
Densité:3.46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-439-8
 :GHS07
Numéro CAS:7550-35-8
 :23303-71-1
Formule:LiBr
Numéro MDL:MFCD00011077