ContactUsLinkComponent
1,4-Dioxanne ≥99.8% non stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Flammable
Health
Irritant
1,4-Dioxanne ≥99.8% non stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Catalog # 83628.320
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Flammable
Health
Irritant
1,4-Dioxanne ≥99.8% non stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Catalog # 83628.320
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifications
About this item
 :
 :88.11 g/mol
Merck Index:13,03330
Boiling Pt:101,1 °C (1013 hPa)
Density:1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:12 °C
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:204-661-8
UN:1165
ADR:3,II
 :Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
CAS Number:123-91-1
Formula:C₄H₈O₂
MDL Number:MFCD00006571