Étalon de référence Organique, Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine 25,000 µg/ml in dichloromethane, Supelco®
48724-U
: Merck
:
- Concentration:25 mg/ml in dichloromethane
- Cdt:1
- Normes:Certified reference material
- N ° CAS.:5074-71-5
- Désignation:Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine 25,000 µg/ml in dichloromethane
- Conditions de stockage:2...30 °C
- Description de la classe de danger:H315 - H319 - H336 - H351
- Conditions de transport:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonyme(s):2,3,4,5,6,2′,3′,4′,5′,6′-Decafluorotriphenylphosphine; Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
- GHS signal: GHS08
: P202 - P261 - P264 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313