Étalon de référence Organique, Adipate de bis(2-éthylhexyle) 2.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
47995-U
: Merck
:
- Concentration:2000 μg/ml in methanol
- Cdt:1
- Normes:Certified reference material
- N ° CAS.:103-23-1
- Désignation:Adipate de bis(2-éthylhexyle) 2.000 µg/ml en solution dans le méthanol
- Conditions de stockage:2…8 °C
- Description de la classe de danger:H225 - H301 + H311 + H331 - H370
- Conditions de transport:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonyme(s):Bis(2-ethylhexyl) adipate; DEHA
- GHS signal: GHS06, GHS08
: P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311