Cyclohexane ≥99.7%, SPECTRONORM® pour spectrophotométrie dans l'UV
23225.296
:
- Type de conditionnement:Flacon en verre
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Assay (on anhydrous substance):≥ 99.7 %
- Density (20/4):0.778 - 0.779
- Evaporation residue:≤ 10 ppm
- Water:≤ 100 ppm
- Transmittance (210 nm):≥ 15 %
- Transmittance (220 nm):≥ 45 %
- Transmittance (230 nm):≥ 75 %
- Transmittance (240 nm):≥ 90 %
- Transmittance (from 250 nm):≥ 98 %
:
:84.16 g/mol
:13,02752
:81 °C (1013 hPa)
:7 °C
:0,7785 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:203-806-2
:1145
:3,II
:Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
:01-2119463273-41
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
:110-82-7
:C₆H₁₂
:MFCD00003814