Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 1L, 0.25 M NaOH (0.25N) solution volumétrique, Fluka™
Catalog # 32040-1EA
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Ampoule
- Cdt:1
- Seq:0001
Specifications
Specification Test Results
- Factor:0.998 - 1.002
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
Specification Test Results
About this item
:
:40 g/mol
Boiling Pt:105…140 °C (1,013 hPa)
Density:1,08 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548