Tropine
Glass bottle for solids, 10 g
N° de catalogue ROTH4049.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
- Numéro CAS:120-29-6
- Formule:C₈H₁₅NO
- Numéro MDL:MFCD00180667
- Poids moléculaire:141.21 g/mol
- EINECS:204-384-2
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:10 g