ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, SAFC®
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, SAFC®
  1.00239.9160
 :  
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, SAFC®
  1.00239.9160
 :  
  • Cdt:
    160 L
  • Seq:
    5477
 :
 :40 g/mol
 :119…135 °C (1013 hPa)
 :9…10 °C
 :1,53 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :215-185-5
 :1824
 :8,II
 :GHS05
 :1310-73-2
 :NaOH
 :MFCD00003548