4-Phénylbenzaldéhyde
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue MOLEM60707293
Marketsource
Fournisseur: Molekula
4-Phénylbenzaldéhyde
N° de catalogue MOLEM60707293
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS: 3218-36-8
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Biphenyl-4-carbaldehyde, [1,1'-Biphenyl]-4-carbaldehyde, 4-Biphenylcarboxaldehyde, Biphenyl-4-carboxaldehyde, p-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylcarbaldehyde
- Numéro CAS:3218-36-8
- Formule:C₁₃H₁₀O
- Numéro MDL:MFCD00006947
- Poids moléculaire:182.22 g/mol
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:221-742-3
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g