Support pour pipettes, rotatif
Catalog # 612-5697
Supplier: BURKLE
Specifications
- Pour:40 pipettes (jusqu'à un Ø maximal de 18 mm)
- Couleur:blanc
- Désignation:Support pour pipettes, rotatif
- Cdt:1
Specifications
About this item
Supports à pipettes avec deux platines perforées rotatives et plateau collecteur. Les supports sont appropriés pour un maximum de 40 pipettes de différentes tailles, pour toutes les pipettes graduées et jaugées d'un diamètre maximal de 18 mm.
- PP, acier chromé
- Hauteur réglable jusqu'à 450 mm
- Un plateau collecteur protège les pointes des pipettes et récupère les gouttes du liquide
- Un pied très stable garantit une sécurité absolue contre le renversement
- Grâce à un concept magnétique innovateur, aucune vis de blocage n'est nécessaire, les platines de logement peuvent être réglées en hauteur de manière simple, flexible et à une main