ContactUsLinkComponent
3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium 70% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
  202029-100G
 :  
undefined
3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium 70% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
  202029-100G
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 g
  • Seq:
    3401
  • Appearance (colour):
    Gold to Orange
  • Appearance (form):
    Powder
  • pH Transition:
    pH 1.2 dark red or pink
    PH 2.7 yellow
 :
 :375.38 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :209-608-2
 :GHS05
 :Room Temperature
 :587-98-4
 :C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
 :MFCD00007486