Étalon de référence Organique, Naphtalène 100 µg/ml en solution dans acétonitrile
N° de catalogue EHERXA20905000AL
Fournisseur: EHRENSTORFER
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:91-20-3
- Désignation:Naphtalène 100 µg/ml en solution dans acétonitrile
- Formula:C₁₀H₈
- Désignation:Naphthalene