Étalon de référence Organique, Naphtalène 10 µg/ml en solution dans acétonitrile
Catalog # EHERL20905000AL
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 mL
- N ° CAS.:91-20-3
- Désignation:Naphtalène 10 µg/ml en solution dans acétonitrile
- Formula:C₁₀H₈
- Désignation:Naphthalene