Étalon de référence Organique, Acénaphtène 10 µg/ml en solution dans acétonitrile
N° de catalogue EHERL20505000AL
Fournisseur: EHRENSTORFER
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 mL
- N ° CAS.:83-32-9
- Désignation:Acénaphtène 10 µg/ml en solution dans acétonitrile
- Formula:C₁₂H₁₀
- Désignation:Acenaphthene