Flacons de scintillation
20,00 ml, 27×60 mm, Oui
N° de catalogue 218-2255
Fournisseur: RATIOLAB
Aller à
Product Details & Documents
Scintillation vials made of polyethylene (PE-LD).
- Convenient closing and opening
- Leakproof cap
- For use with robotic analytical system
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Ø×h:27×60 mm
- Capacité:20,00 ml