ContactUsLinkComponent
Détecteurs de gaz Pac® 5500
Détecteurs de gaz Pac® 5500
Supplier:  Dräger
Certificates
undefined
Détecteurs de gaz Pac® 5500
Supplier:  Dräger
Specifications
  • Catalog No:
  • 118-0198
  • 118-0199
  • Humidité:
  • 10 − 90 % RH
  • 10 − 90 % RH
  • Affichage:
  • LCD
  • LCD
  • Acquisition des données:
  • 60 events including concentration levels, date and time
  • 60 events including concentration levels, date and time
  • Alarme:
  • Audible (90 dB @ 30 cm), visual (flashing LED) and vibrating
  • Audible (90 dB @ 30 cm), visual (flashing LED) and vibrating
  • Batterie - Durée de vie:
  • 8 hours per day
  • 8 hours per day
  • Type de batterie:
  • Lithium
  • Lithium
  • L×P×H:
  • 64×25×84 mm
  • 64×25×84 mm
  • Poids:
  • 120 g
  • 120 g
  • Gamme de température:
  • −30…+50 °C
  • −30…+50 °C