ContactUsLinkComponent
Corbeilles à papier en fil métallique, rectangulaires
  HUPF8600029
undefined
Corbeilles à papier en fil métallique, rectangulaires
  HUPF8600029
  • l×p×h:
    340×265×425 mm
  • Cdt:
    1
Ces corbeilles à papier en fil métallique sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité. Elles peuvent être posées ou suspendues.