Stopcocks, NO-DRIP
Robinet « zéro goutte » en acier inoxydable 18/10
N° de catalogue 216-0235
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
Ce robinet est installé, à l'aide d'un joint en PTFE, pour une température maximale de 260 °C.
Spécifications
- Désignation:Robinet « zéro goutte » en acier inoxydable 18/10