Double bosshead, cross type
Aluminium, 16,5 mm
N° de catalogue BOCH5333
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
Cross type bossheads made of aluminium.
- For rods up to 16,5 mm
- Angle: 90°
- With thumb screw (M8)
Spécifications
- Matière:Aluminium
- Pour tige Ø:16,5 mm