Noix, type pivotant, GIROFIX
Aluminium, 15 mm
  BOCH5651
 :   BOCHEM
Noix, type pivotant, GIROFIX
  BOCH5651
 :  BOCHEM
Noix, type pivotant, GIROFIX
Noix, type pivotant, GIROFIX
Aluminium, 15 mm
SFr. 63.50
1 * 1 ST
Noix de type pivotante en aluminium chromé.
  • Pour tiges de Ø jusqu'à 15 mm
  • Angle : 0 + 360°
  • Filetage : 8
  • Matière:
    Aluminium
  • Pour tige Ø:
    15 mm