ContactUsLinkComponent
Ensemble de pinces pour joints coniques, KECK™, DURAN®
Ensemble de pinces pour joints coniques, KECK™, DURAN®
  SCOT290310006
Ensemble de pinces pour joints coniques, KECK™, DURAN®
  SCOT290310006
  • Pour rodage:
    10 / 14 / 19 / 24 / 29 / 34 / 45
  • Couleur:
    assortiment
  • Cdt:
    1
Polyoxyméthylène, coloré.
 : Le kit inclut les pinces suivantes : 2 KC 14, 2 KC 19, 1 KC 29, 1 KC 10, 1 KC 24, 1 KC 34, 1 KC 45.