ContactUsLinkComponent
Lingettes pour salles blanches, StatZorb®
Lingettes pour salles blanches, StatZorb®
Catalog # 115-3035
Supplier:  CONTEC
undefined
Lingettes pour salles blanches, StatZorb®
Catalog # 115-3035
Supplier:  CONTEC
Specifications
  • Emballage:
    150 lingettes/sachet, 12 sachets/boîte
  • Désignation:
    Lingette StatZorb®
  • L×l:
    230×230 mm
  • Modèle:
    StatZorb®
  • Fibres (>100 µm):
    5,7×10³/m²
  • Grammage de base:
    135 g/m²
  • Génération de particules (>=0,5 µm):
    33,6 × 10⁶/m²
  • Capacité d'absorption:
    215 ml/m²
  • Absorption - Taux:
    1 s
  • Pouvoir d'absorption - Intrinsèque:
    1,6 ml/g
  • Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:
    0,075 g/m²
  • Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:
    0,332 g/m²
  • Ions - Sodium:
    12 ppm
  • Ions - Chlorure:
    9 ppm
  • Cdt:
    1.800
Specifications
About this item
The StatZorb wipe is made from polyester fabric combined with a conductive fibre knitted in a specially designed grid pattern that minimises 'hot spots'.
  • Polyester fabric is extremely low in both particles and extractables
  • Anti-static fabric is abrasion and chemical resistant
  • Laser-cut edges seal particles at the wipe's edge
Les propriétés antistatiques sont identiques des deux côtés de la lingette. La résistivité superficielle est de 4,3×10⁷. La durée de la diminution de l'électricité statique est inférieure à 1,5 seconde.
The wipes are laundered and packed in an ISO Class 4 cleanroom for very low levels of particles and fibres. The wipe are ideal for the dry wiping of sensitive electronic components and general cleaning in ESD-sensitive areas. They are also suitable for use in disc drive or MR head manufacturing.
Suitable for use in ISO cleanroom Class 3 to 5 environments.