Sonde d'oxygène dissous, ProOBOD
664-0080
- Concentration:0 à 50 mg/l
- Connexion:Câble de 2 m
- Type:ProOBOD optique, à agitation automatique
- Désignation:Sonde d'oxygène dissous, ProOBOD
- Seq:01
- Cdt:1
- Température:–5...+50 °C
La sonde de DBO ProOBOD optique à agitation automatique est conçue pour être utilisée avec l'instrument YSI ProODO.
- Fonctionnement extrêmement silencieux
- Pas de temps de préchauffage
- Agitation automatique pour fournir des échantillons représentatifs et augmenter les temps de réponse
- Capteur intelligent conservant en mémoire l'étalonnage de la sonde
- Corps de la sonde conique pour s'adapter aux flacons DBO standard de 300 ml
: Fournie avec bouchon de capteur optique et alimentation électrique.