ContactUsLinkComponent
Centrifugeuses de paillasse, ventilées/chauffées, ROTOFIX 46/46H
Centrifugeuses de paillasse, ventilées/chauffées, ROTOFIX 46/46H
Fournisseur:  Hettich
   Options durables disponibles
Certificats
undefined
Centrifugeuses de paillasse, ventilées/chauffées, ROTOFIX 46/46H
Fournisseur:  Hettich
   Options durables disponibles
Spécifications
  • Catalog No:
  • 521-1639
  • 521-1747
  • Modèle:
  • ROTOFIX 46H
  • ROTOFIX 46
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Capacité max.:
  • 4×100 ml (rotor horizontal)
  • 4×290 ml (rotor horizontal)
  • Vitesse max.:
  • 4000 min⁻¹
  • 4000 min⁻¹
  • FCR max.:
  • 3095 ×g
  • 3095 ×g
  • Température:
  • 10...90 °C
  • Courbes d’accélération/de freinage:
  • 9
  • 9
  • Programmes:
  • 10
  • 10
  • Alimentation:
  • 200 - 240 V / 50 - 60 Hz
  • L×P×H:
  • 538×647×345 mm
  • 538×647×345 mm
  • Poids:
  • 60 kg
  • 60 kg
  • Certification environnementale:
  • ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
  • ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
Spécifications
Informations associées