Lingettes en mousse pour salles propres, FoamZorb™
Catalog # 115-1860
Supplier: CONTEC
Specifications
- Emballage:18 lingettes/sachet, 56 sachets/caisse
- L×l:203×203 mm
- Modèle:FoamZorb™
- Génération de particules (>=0,5 µm):9,0 × 10⁶/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:0,936 g/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:0,360 g/m²
- Cdt:1.008
Specifications
About this item
Ces lingettes en mousse polyuréthane hydrophile sont fabriquées pour une utilisation en les salles propres et autres applications critiques. Elles combinent une absorption élevée et des niveaux extrêmement bas de résidus extractibles et de particules.
- Structure alvéolée
- Parfaites pour le nettoyage des écrans lithographiques
- Idéales pour l'absorption des éclaboussures et les applications de solvants ou de solutions
Les lingettes FoamZorb sont résistantes même mouillées, et très faciles à utiliser, elles n'accrochent pas et ne collent pas aux surfaces.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 100, ISO 5, M3.5.
Épaisseur: 3,2 mm
Couleur: Blanc