Acétophénone
Acétophénone
Glass bottle for solids, 100 mg
N° de catalogue PROOMM0237.01
Irritant
Fournisseur:   LGC Standards PROMOCHEM
Acétophénone
N° de catalogue PROOMM0237.01
Numéro CAS:  98-86-2
Acétophénone
Glass bottle for solids, 100 mg
Numéro CAS:  98-86-2
Prix
1 130.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymes:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • Numéro CAS:98-86-2
  • Formule:C₈H₈O
  • Numéro MDL:MFCD00008724
  • Poids moléculaire:120.15 g/mol
  • Index Merck:13,00074
  • Point d'ébullition:201,7 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:20 °C
  • Densité:1,027 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:82 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-708-7
  • UN:3334
  • ADR:9,
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 mg
Spécifications