ContactUsLinkComponent
Lingettes pour salles blanches, Polynit-Z
Lingettes pour salles blanches, Polynit-Z
Catalog # 115-2953
Anbieter:  CONTEC
undefined
Lingettes pour salles blanches, Polynit-Z
Catalog # 115-2953
Anbieter:  CONTEC
Technische Daten
  • Emballage:
    150 lingettes/sachet, 8 sachets/caisse
  • L×l:
    229×229 mm
  • Fibres (>100 µm):
    1,56×10³/m²
  • Grammage de base:
    140 g/m²
  • Génération de particules (>=0,5 µm):
    9,2 × 10⁶/m²
  • Capacité d'absorption:
    405 ml/m²
  • Absorption - Taux:
    2,0 s
  • Pouvoir d'absorption - Intrinsèque:
    2,9 ml/g
  • Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:
    0,01 g/m²
  • Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:
    0,03 g/m²
  • Ions - Sodium:
    1,05 ppm
  • Ions - Chlorure:
    1,25 ppm
  • Cdt:
    1.200
Technische Daten
Über diesen Artikel
The Polynit-Z wipe features conductive yarns within the polyester interlock knit. It is a very clean static dissipative wipe that is well suited for applications that are sensitive to electrostatic discharge. The average surface resistivity is 3,5×10¹⁰ ohms/sq.
  • Very clean sealed edges that are non abrasive
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom
  • Low in both particles and extractables
Idéales pour une utilisation en salles propres ISO classe 3 à 4.
Couleur: Blanc