ContactUsLinkComponent
Lingettes pour salles blanches, Amplitude™ Theta™
Lingettes pour salles blanches, Amplitude™ Theta™
Supplier:  CONTEC
Certificates
undefined
Lingettes pour salles blanches, Amplitude™ Theta™
Supplier:  CONTEC
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • CONTAMTH0002
  • CONTAMTH0001
  • Modèle:
  • Amplitude™ Theta™
  • Amplitude™ Theta™
  • Grammage de base:
  • 51 g/m²
  • 51 g/m²
  • Capacité d'absorption:
  • 249 ml/m²
  • 249 ml/m²
  • Pouvoir d'absorption - Intrinsèque:
  • 5,1 ml/g
  • 5,1 ml/g
  • Absorption - Taux:
  • <1,0 s
  • <1,0 s
  • Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:
  • 0,037 g/m²
  • 0,037 g/m²
  • Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:
  • 0,000 g/m²
  • 0,000 g/m²
  • Fibres (>100 µm):
  • 22×10³/m²
  • 22×10³/m²
  • Génération de particules (>=0,5 µm):
  • 32,0 × 10⁶/m²
  • 32,0 × 10⁶/m²
  • Ions - Chlorure:
  • 7,4 ppm
  • 7,4 ppm
  • Ions - Sodium:
  • 12,5 ppm
  • 12,5 ppm
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together