Mélangeur multi-tubes de type vortex, V-32
Product Details & Documents
Mélangeur polyvalent multi-tubes de type vortex pour remise en suspension de pastilles chimiques ou cellulaires dans un maximum de 32 tubes (16×1,5 ml, 8×0,5 ml et 8×0,2 ml), avec la possibilité de mélanger des tubes individuels jusqu'à 15 ml. Les applications types comprennent une agitation vigoureuse et la remise en suspension de cellules bactériennes et de levure, et de pastilles, l'extraction de métabolites et d'enzymes, et différentes opérations sur l'ADN telles que la déprotéinisation de l'ADN/des complexes protéinés et la purification de fragments d'ADN/ARN de faible poids moléculaire.
- Facile à utiliser, fonctionnement continu ou tactile et bouton de vitesse préréglée de 500 à 3000 tr/min
- Orbite: 2 mm
- Son design compact et robuste et son moteur puissant permettent un fonctionnement silencieux et des performances uniformes
- Les tampons d'aspiration en caoutchouc empêchent l'appareil de se déplacer et absorbent les vibrations
Delivery information: Fourni avec une plate-forme universelle de 32 places et une plate-forme plate pour le mélange d'un seul tube.
Spécifications
- Désignation:Mélangeur multi-tubes de type vortex, V-32
- Capacité max.:Jusqu'à 32 tubes: 16×1,5 ml + 8×0,5 ml + 8×0,2 ml
- Cat. No.:444-0939
- Poids:1,5 kg
- Orbit:2 mm
- Vitesse:500 - 3000 min⁻¹
- L×P×H:120×180×100 mm
- Modèle:V-32
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1033Plateforme universelle de rechange pour 32 tubes32 tubes au total : 16×1,5 ml + 8×0,5 ml + 8×0,2 ml ou : tube 1×15 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 77.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1034Plate-forme universelle pour 6 tubesTubes de diam. 15 mm, 6×10 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 69.90