Étiquettes, Seal-it
Product Details & Documents
La rétention des échantillons permet de garder un échantillon en vue d'une comparaison ultérieure. La preuve sans équivoque que l'échantillon retenu est identique à l'original n'est possible qu'avec des conteneurs marqués et scellés. Cependant, le scellage est souvent impossible sans œillets. L'étiquette Seal-it représente LA solution ! L'étiquette Seal-it étanche et
auto-adhésive se fixe sur tous les conteneurs traditionnels. Grâce à son incroyable capacité d'adhérence, il est impossible de la décoller. Si l'ouverture d'un conteneur est fermée avec l'étiquette Seal-it, le conteneur ne peut pas être ouvert sans détruire l'étiquette. L'étiquette Seal-it est également dotée de plusieurs perforations croisées qui se déchirent immédiatement lorsqu'elle est manipulée comme une vignette automobile. L'étiquette Seal-it peut être utilisée pour sceller parfaitement les flacons, sachets à échantillons, sacs, enveloppes, etc.
- Identification claire par numéros séquentiels
- Étiquette de contrôle intégrée avec numéro identique, pour documents d'accompagnement
- Perforation prédécoupée pour chaque étiquette
- Inscriptible avec tous les outils d'écriture conventionnels
- La feuille d'aluminium adapte l'étiquette Seal-it à toutes les formes de conteneur
Spécifications
- Couleur:blanc/rouge
- Désignation:Etiquette étanche, sceau de sécurité pour rétention des échantillons et sachets inviolables
- Dimensions:178×30 mm