Agitateur multi-plateformes orbital, PSU-20i
Catalog # 444-0928
Supplier: GRANT INSTRUMENTS
Specifications
- Orbit:20 mm
- Mouvement d'agitation:Orbital, va-et-vient et vibration
- Désignation:Mélangeur orbital PSU-20i
- Modèle:PSU-20i
- Charge max.:8 kg
- Affichage:LCD
- l×p (plate-forme):345×430 mm*
- Puissance:38,4 W
- Vitesse:20 - 250 min⁻¹
- Poids:14 kg
- L×P×H:410×410×130 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
Agitateur orbital multifonction, commandé par microprocesseur, puissant et efficace avec rotation, va-et-vient et vibration. L'agitateur est doté d'un système d'entraînement direct fiable, accueille des charges jusqu'à 8 kg et permet l'optimisation du mélange dans des flacons, des béchers, des boîtes de Petri ou d'autres récipients de laboratoire. Le PSU-20i est facile à utiliser, tout simplement en configurant des programmes à plusieurs segments au moyen des boutons-poussoirs et de l'affichage d'état LCD 2 lignes.
- Toutes les fonctions de mélange (mouvement orbital, va-et-vient et vibration) peuvent être programmées pour un fonctionnement continu ou minuté (1 min à 96 h), ou associées dans différentes combinaisons pour établir un mélange optimal et garantir des conditions reproductibles avec précision
- Plateformes interchangeables disponibles, dont option de plateforme à niveaux
- Vitesses mouvements orbital et va-et-vient: 20 à 250 tr/min
- Rotation et va-et-vient: angle de rotation compris entre 30 et 360°
- Vibration: angle de rotation compris entre 0 et 5°, programmable en une poussée de 0 à 5 secondes
- Utilisable de 4 à 40 °C, dans un incubateur ou une chambre froide
Ordering information: Nécessite une plateforme, non fournie. De nombreuses plateformes pour accessoires sont disponibles : plateforme universelle avec barreaux réglables, plateforme plate pour les conteneurs à profil abaissé, plateforme avec pinces pour flacons et plateforme plate à plusieurs niveaux.
Caution: *Veuillez noter que les dimensions de plateforme susmentionnées concernent la plateforme universelle.