Acide 1-aminocyclopropanecarboxylique, Calbiochem®
N° de catalogue 149101-1
Fournisseur: Merck Millipore (Calbiochem)
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:1 g
- Seq:3047
Spécifications
À propos de cet article
:
:101.11 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Numéro CAS:22059-21-8
Formule:C₄H₇NO₂
Numéro MDL:MFCD00009944