ContactUsLinkComponent
Phénol
Tossico
Corrosivo
Salute
Phénol
Codice catalogo EHERC16025000
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
Tossico
Corrosivo
Salute
Phénol
Codice catalogo EHERC16025000
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
Specifiche
  • Cdt:
    1 g
  • Seq:
    3047
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :94.11 g/mol
IndexMerck:12,07390
Punto di ebollizione:181.7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:40.8 °C
Densità:1.0722 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:81 °C
temperatura di conservazione:Température ambiante
EINECS:203-632-7
UN:1671
ADR:6.1,II
REACH:01-2119471329-32
 :GHS06
 :GHS05
 :GHS08
Numero CAS:108-95-2
Formula:C₆H₅OH
Numero MDL:MFCD00002143