Ammonium acétate 5.0 M en solution aqueuse
Catalog # ROCKMB-041
Supplier: Rockland Immunochemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
Specifications
About this item
:
:77.08 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:211-162-9
CAS Number:631-61-8
Formula:H₃CCOONH₄
MDL Number:MFCD00013066