3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole
3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole
500 µl
N° de catalogue CHMCAB938
Fournisseur:   Chemicon
3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole
N° de catalogue CHMCAB938
Fournisseur:  Chemicon
Numéro CAS:  50-67-9
3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole
500 µl
Numéro CAS:  50-67-9
Prix
SFr. 1’460.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 µl
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:50-67-9
  • Formule:C₁₀H₁₂N₂O
  • Poids moléculaire:176.22 g/mol
  • EINECS:200-058-9
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 µl
Spécifications