D-Thréonine
D-Thréonine
Marketsource
Fournisseur:   BACHEM BIOCHEMICA
D-Thréonine
Fournisseur:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Certificats
2 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  H-D-Thr-OH, (2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
  • Numéro CAS:632-20-2
  • Formule:C₄H₉NO₃
  • Numéro MDL:MFCD00064269
  • Poids moléculaire:119.12 g/mol
  • EINECS:211-171-8
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon verre pour solides
    25 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 87.70
    SFr. 87.70
    1 * 25 g
       SFr. 87.70
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Flacon verre pour solides
    100 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 272.90
    SFr. 272.90
    1 * 100 g
       SFr. 272.90
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource