Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
D-Thréonine

D-Thréonine

Flacon verre pour solides, 25 g
N° de catalogue MOLEM89024345
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
D-Thréonine
N° de catalogue MOLEM89024345
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  632-20-2
D-Thréonine

Flacon verre pour solides, 25 g

Numéro CAS:  632-20-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  H-D-Thr-OH, (2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
  • Numéro CAS:632-20-2
  • Formule:C₄H₉NO₃
  • Numéro MDL:MFCD00064269
  • Poids moléculaire:119.12 g/mol
  • EINECS:211-171-8
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.