D-allo-Thréonine
D-allo-Thréonine
Marketsource
Fournisseur:   BACHEM BIOCHEMICA
D-allo-Thréonine
Fournisseur:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Certificats
2 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  H-D-Allo-Thr-OH, (2R,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
  • Numéro CAS:24830-94-2
  • Formule:C₄H₉NO₃
  • Numéro MDL:MFCD00004526
  • Poids moléculaire:119.12 g/mol
  • EINECS:246-488-0
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon verre pour solides
    250 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - SFr. 169.10
    SFr. 169.10
    1 * 250 mg
       SFr. 169.10
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Flacon verre pour solides
    1 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 506.10
    SFr. 506.10
    1 * 1 g
       SFr. 506.10
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource