DL-allo-Thréonine
Flacon verre pour solides, 250 mg
N° de catalogue BACE4016157.0250
Marketsource
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
DL-allo-Thréonine
N° de catalogue BACE4016157.0250
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numéro CAS: 144-98-9
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:144-98-9
- Formule:C₄H₉NO₃
- Numéro MDL:MFCD00067248
- Poids moléculaire:119.12 g/mol
- EINECS:205-645-3
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:250 mg