Sodium thiosulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 3007300
Référence REGE3007300
Fournisseur: REAGECON
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
À propos de cet article
:
:158.11 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-867-5
Numéro CAS:7772-98-7
Formule:Na₂S₂O₃
Numéro MDL:MFCD00003499