Acide borique 4% ± 0,05% en solution aqueuse, Fluka™
Bouteille PE, 2,5 L
N° de catalogue 31144-2.5L
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Acide borique 4% ± 0,05% en solution aqueuse, Fluka™
N° de catalogue 31144-2.5L
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS: 10043-35-3
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
- Numéro CAS:10043-35-3
- Formule:B(OH)₃
- Numéro MDL:MFCD00011337
- Poids moléculaire:61.83 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:233-139-2
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:3.95 - 4.05 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Bouteille PE
- Cdt:2,5 L